Learn More
R&D Systems™ Cultrex Stem Cell Qualified Laminin I
Codice prodotto. 18716716
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18716716 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18716716 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 340001003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.22€
    312.90€ / 1mg
    Risparmia 38.32€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
R&D Systems™ Cultrex Stem Cell Qualified Laminin I provides a functionally defined and effective feeder-free surface for the attachment and maintenance of embryonic stem cells in a pluripotent state, thereby enabling its use for growth promotion or study of stem cell differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 1 mg
Content And Storage Store at -80°C in a manual defrost freezer