Learn More
R&D Systems™ Cultrex Stem Cell Qualified RGF Basement Membrane Extract
Codice prodotto. 18769816
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18769816 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18769816 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 343401002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00€
    676.20€ / 10mL
    Risparmia 38.80€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
R&D Systems™ Cultrex Stem Cell Qualified Reduced Growth Factor BME provides an effective surface for the attachment and maintenance of human embryonic stem cells and induced pluripotent stem cells, thereby enabling its use for growth promotion or study of stem cell differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 8-12 mg/mL (by Lowry assay)
Quantità 10 mL
Content And Storage Store at -20°C in a manual defrost freezer.