Learn More
R&D Systems™ Cultrex Stem Cell Qualified RGF Basement Membrane Extract
Codice prodotto. 18452530
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
Dimensione della confezione:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18452530 1 mL 1mL
18472400 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18452530 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 343400102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    121.80€ / 1mL
    Risparmia 7.20€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Applications: Bioactivity
Promotes the attachment of human iPSCs. Effectively maintains human iPSCs in a pluripotent state in a feeder-free culture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 8-12 mg/mL (by Lowry assay)
Da utilizzare con (applicazione) Bioactivity
Quantità 1 mL
Livello di endotossine ≤ 8EU/mL
Sorgente Murine Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor.
Content And Storage Product is stable for a minimum of 3 months from date of shipment when stored at -20° C in a manual defrost freezer. For optimal stability, store at -80° C. Avoid freeze-thaw cycles.