Learn More
R&D Systems™ Cultrex UltiMatrix RGF Basement Membrane Extract
Codice prodotto. 18777896
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
10 mL (2 x 5 mL)
5 mL
Dimensione della confezione:
1mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18777896 5 mL 5mL
18779546 1 mL 1mL
18737206 10 mL (2 x 5 mL) 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18777896 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore BME00105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    524.00€
    495.60€ / 5mL
    Risparmia 28.40€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
Specifica
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 5 mL
Specie Mouse
Content And Storage Store the unopened product at -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.