Learn More
Fisherbrand™ Matracci per colture
Codice prodotto. 11562283 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11562283 2000 ml Pezzo
11532283 250 mL Pezzo
11542283 500 mL Pezzo
11552283 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11562283
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Culture your tissues using the Fisherbrand™ Glass Erlenmeyer Cell Culture Flask with Fluted Neck. It is designed for consistency, cell health and reproducability with surface and ancillary options you're looking for in a issue culture flask.
  • Fluted neck
  • For adherent or suspension cells
  • 1/3 turn cap enables one-handed operation
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Materiale Vetro borosilicato
Stile collo Scanalato
Forma Conical
Diametro (sistema metrico) esterno 165 mm