Learn More
Globe Scientific Culture Tubes with Attached Dual Position Cap
Codice prodotto. 31922798 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
14 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31922798 14 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31922798 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 110178
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tubes with dual position snap caps (LDPE) provide either aerobic or anaerobic storage of samples.
  • Material: Polypropylene (PP)
  • Withstand 3000rpm
  • Autoclavable and freezable
  • Tubes with dual position snap caps (LDPE) provide either aerobic or anaerobic storage of samples
Specifica
Materiale chiusura Polyethylene
Colore chiusura Natural
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Snap Cap
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Polypropylene
Graduato No
Include Dual Position Snap Cap
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 14 mL
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Product Type Culture Tube