Learn More
Greiner Bio-One Provette per coltura con tappi con sfiato a due posizioni
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic
- Two-position vent stopper fulfills two functions:
- Attach lightly for uniform ventilation of the tube contents
- Attache firmly, by pressing in the stopper further, for an airtight closure of the tube
- Graduations and writing area
- Sterile
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN ISO 10993 |
| Colore | Naturale |
| Capacità (sistema metrico) | 5 ml |
| Materiale | Polipropilene |
| Monouso | Sì |
| Quantità | Confezione da 2000 |
| Sterilità | Sterile |
| Graduated | Sì |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Tipo di chiusura | Sì |