Learn More
Greiner Bio-One Provette per coltura con tappi con sfiato a due posizioni
Codice prodotto. 10574991
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
14 ml
Diametro (sistema metrico):
12 mm
18 mm
Quantità:
Confezione da 1000
Confezione da 2000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
10574991 14 ml 18 mm Confezione da 1000 pezzi 1000
10287441 5 ml 12 mm Confezione da 2000 pezzi 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 10574991 missing translation for 'mfr' Greiner Bio-One missing translation for 'supplierNo' 187262
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
In polipropilene per la massima resistenza termica, meccanica e chimica. Le provette per coltura Greiner Bio-One™ con tappi con sfiato a due posizioni sono ideali per la conservazione di campioni chimici e biologici. La parte superiore a due posizioni consente la ventilazione e un posizionamento sicuro.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic
  • Two-position vent stopper fulfills two functions:
    • Attach lightly for uniform ventilation of the tube contents
    • Attache firmly, by pressing in the stopper further, for an airtight closure of the tube
  • Graduations and writing area
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificazione/Conformità EN ISO 10993
Colore Naturale
Capacità (sistema metrico) 14 ml
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
Materiale Polipropilene
Forma Round Bottom
Monouso Sì
Quantità Confezione da 1000
Sterilità Sterile
Autoclavabile Autoclavable
Graduated Sì
Diametro (sistema metrico) 18 mm
Tipo di chiusura Sì
Product Type Test Tube
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.