Learn More
Cumene, 99%, pure
Codice prodotto. 10417380 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10417380 1 L Bottiglia in vetro 1L
10114300 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10417380 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 181010010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 98-82-8 | C9H12 | 120.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-82-8
Formula molecolare C9H12
Molecular Weight (g/mol) 120.19
Numero MDL MFCD00008881
InChI Key RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
PubChem CID 7406
ChEBI CHEBI:34656
IUPAC Name cumene
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Cumene
Nota nome 99%
Punto di fusione -96.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8620g/mL
Punti di ebollizione 152.0°C to 154.0°C
Punto d'infiammabilità 31°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4905 to 1.4925
Quantità 1 L
Beilstein 05, 393
Indice di Merck 15, 2607
Gravità specifica 0.862
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and many other organic solvents,carbon tetrachloride,ether,benzene,acetone
Viscosità 0.79 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 120.19
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Liquid