Learn More
Cumene, 99%
Codice prodotto. 11394539
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
2500mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11394539 250 mL 250mL
11433834 500 mL 500mL
11443834 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11394539 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11864.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 98-82-8 | C9H12 | 120.195 g/mol
Cumene is used in the production of phenol and acetone. It is used as a thinner for paints, lacquers, and enamels and as a component of high octane fuels. It is used in the manufacture of phenol, acetone, acetophenone, and methylstyrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cumene is used in the production of phenol and acetone. It is used as a thinner for paints, lacquers, and enamels and as a component of high octane fuels. It is used in the manufacture of phenol, acetone, acetophenone, and methylstyrene.
Solubility
Soluble in alcohol, ether, acetone, benzene, carbon tetrachloride. Insoluble in water.
Notes
Store at 2-8°C. Avoid prolonged storage with exposure to air. Incompatible with acids, oxidizing materials.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-82-8
Formula molecolare C9H12
Molecular Weight (g/mol) 120.195
Numero MDL MFCD00008881
InChI Key RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
PubChem CID 7406
ChEBI CHEBI:34656
IUPAC Name cumene
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Cumene
Punto di fusione -96°C
Densità 0.864
Punti di ebollizione 152°C to 154°C
Punto d'infiammabilità 46°C (114°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Indice di rifrazione 1.491
Quantità 250 mL
Numero UN UN1918
Beilstein 1236613
Indice di Merck 14,2617
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,ether,acetone,benzene,carbon tetrachloride. Insoluble in water.
Peso formulazione 120.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cumene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropylbenzene