Learn More
Cumene Hydroperoxide (80%, Technical grade), TRC
Codice prodotto. 30366586
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30366586 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC8346005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cumene Hydroperoxide (Technical grade)
CAS 80-15-9
Formula molecolare C9H12O2
Quantità 5 g
Sinonimo 1-Methyl-1-phenylethyl Hydroperoxide, alpha,alpha-Dimethylbenzyl Hydroperoxide, 1-Methyl-1-phenylethyl Hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-phenylpropane, 2-Phenyl-2-propyl Hydroperoxide, 2-Phenylpropyl Hydroperoxide, 7-Cumyl Hydroperoxide, CHP, CHP 158, CHP 5, CHP 90, CHPO, CU 90, Cumen Hydroperoxide, Cumene Hydroperoxide, Cumenyl Hydroperoxide, Cumyl Hydrogen peroxide, Cumyl hydroperoxide, H 80, Hyperis, Hyperiz, Isopropylbenzene Hydroperoxide, Kayacumene H, Luperox CU 80, Luperox CU 90, PH 80, Percumyl H, Percumyl H 18, Percumyl H 80, Percumyl H 90, R 239A, Trigonox K 80, Trigonox K 90, Trigonox R 239A, Trigonox R 239R, alpha,alpha-Dimethylbenzyl Hydroperoxide, alpha-Cumene Hydroperoxide, alpha-Cumyl Hydroperoxide
InChI Formula InChI=1S/C9H12O2/c1-9(2,11-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3
SMILES CC(C)(OO)c1ccccc1
IUPAC Name 2-hydroperoxypropan-2-ylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Peso formulazione 152.0837