Learn More
Cumene, TRC
Codice prodotto. 30004684
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30004684 50 g 50g
30004618 10 g 10g
17943615 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30004684 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC83459050G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-82-8
Formula molecolare C9 H12
Molecular Weight (g/mol) 120.19
Sinonimo Isopropylbenzene, Benzene, (1-methylethyl)-, Cumene (8CI), (1-Methylethyl)benzene, 2-Phenylpropane, Cumol, Isopropylbenzene, NSC 8776, i-Propylbenzene
IUPAC Name cumene
SMILES CC(C)c1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropylbenzene
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Peso formulazione 120.0939