Learn More
Cumyl hydroperoxide, 80%
Codice prodotto. 10336451 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10336451 250 g Plastic bottle 250g
10728732 5 g Plastic bottle 5g
10219373 1 kg Plastic bottle 1kg
11934761 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10336451 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 349962500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 80-15-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-15-9 , 98-82-8 , 617-94-7 , 98-86-2
Formula molecolare C9H12O2
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Numero MDL MFCD00002129
InChI Key YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide, cumolhydroperoxid, 7-cumyl hydroperoxide, cumolhydroperoxide, cument hydroperoxide, hydroperoxyde de cumene
PubChem CID 6629
ChEBI CHEBI:78673
SMILES CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Cumyl hydroperoxide
Nota nome 80%
Punto di fusione -30.0°C
Densità 1.0600g/mL
Punto d'infiammabilità 83°C
Intervallo percentuale saggio 80 to 85% (Iodometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5C(CH3)2OOH
Quantità 250 g
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
IUPAC Name 2-hydroperoxypropan-2-ylbenzene
Peso formulazione 152.19
Percent Purity 80%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cumyl hydroperoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Perossido organico Tipo E e F
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cumene hydroperoxide, Isopropylbenzene,Benzenemethanol, Acetophenone