Learn More
Gosselin™ Cup 6 mL
Codice prodotto. 12612620
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2400
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12612620 6 mL pezzi 2400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12612620 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore GDIS03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.00€
    186.17€ / pezzi 2400
    Risparmia 147.83€
    44% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-02-2027
Gosselin™ 6 mL cup for Dispo-Cup
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di campione Ionized
Descrizione 6 mL LDPE natural, Outer diameter 25
Da utilizzare con (applicazione) For Dispo-Cup
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispo-Cup
Capacità (sistema metrico) 6 mL
Peso (sistema imperiale) 8.11 lb.