Learn More
Sampling Systems™ Cup Liquid Sampler
Codice prodotto. 11930018 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
55 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
11930018 100 mL 1000 mm 55 mm Pezzo
11920018 100 mL 600 mm 55 mm Pezzo
11935437 500 mL 1000 mm 80 mm Pezzo
11945437 500 mL 1500 mm 80 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11930018 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 5030A1000
Spedizione stimata: 27-11-2026
Constructed of stainless steel and for sampling liquids and suspensions. Sampling Systems™ Cup Liquid Sampler enables discrete samples to be easily taken from a height within the product.
  • 316L Stainless Steel Construction
  • Single point liquid sampler
Specifica
Product Type Liquid Sampler
Materiale Stainless Steel
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 55 mm
Lunghezza (sistema metrico) 1000 mm