Learn More
Cupferron
Codice prodotto. 10128040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10128040 500 g 500g
15249636 25 g 25g
10474121 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10128040 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423605000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 135-20-6 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 135-20-6
Formula molecolare C6H9N3O2
Molecular Weight (g/mol) 155.16
Numero MDL MFCD00078422
InChI Key NJVHCUNZAMFQNA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cupferron, copperone, azanyliumylidene n-nitroso-n-oxidoaniline
PubChem CID 2724103
IUPAC Name azanium;N-oxido-N-phenylnitrous amide
SMILES N.ON(N=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Cupferron
Punto di fusione 150.0°C to 155.0°C
Residuo della combustione 0.05% max
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H4N(ONH4)NO
Quantità 500 g
Beilstein 16,I,395
Indice di Merck 15,2612
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether
Peso formulazione 155.16
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cupferron
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.