Learn More
Cupri-Citric solution EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12960394 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12960394 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12960394 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore RP 058 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    157.03€ / 1000mL
    Risparmia 47.97€
    23% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Specifica
Materiale o nome chimico Cupri-citric solution
Imballaggio Bottle
CAS 77-92-9
Note sul grado di purezza EU Ph Ref: 1023100
Formula molecolare C6H8O7
Numero MDL MFCD00011669
InChI Key KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC Name acido 2-idrossipropan-1,2,3-tricarbossilico
Molecular Weight (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
Quantità 1000 mL
ChEBI CHEBI:30769
Grado Eu. Ph.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cupri-citric solution. European Pharmacopoeia Ref: 1023100 (RP 058)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .