Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Packaging | Bottle |
| CAS | 77-92-9 |
| Molecular Formula | C6H8O7 |
| MDL Number | MFCD00011669 |
| InChI Key | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
| IUPAC Name | 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 192.12 |
| PubChem CID | 311 |
| Quantity | 1000 mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cupri-citric solution. European Pharmacopoeia Ref: 1023100 (RP 058)
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
- H319-Causes serious eye irritation.
- H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
- P264-Wash thoroughly after handling.
- P273-Avoid release to the environment.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
- P391-Collect spillage.
- P501-Dispose of contents/container to .
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?