Learn More
Cupric Chloride Dihydrate, ≥99%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11432822 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11432822 500 g 500g
11422822 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11432822 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215251490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.20€
    94.50€ / 500g
    Risparmia 4.70€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-01-2027
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170.48 g/mol
Identificatori chimici
CAS 10125-13-0
Formula molecolare Cl2CuH4O2
Molecular Weight (g/mol) 170.48
Numero MDL MFCD00149674
InChI Key MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
IUPAC Name copper(2+) dihydrate dichloride
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Specifica
Materiale o nome chimico Cupric Chloride Dihydrate
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Peso formulazione 170.5
Grado Reagente ACS