Learn More
Cupric Sulfate Pentahydrate, ≥99%, (Crystalline), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11470982 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11470982 1 kg
11450982 250 g
11460982 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11470982 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219511791
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 7758-99-8 | CuH10O9S | 249.68 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-99-8
Formula molecolare CuH10O9S
Molecular Weight (g/mol) 249.68
Numero MDL MFCD00149681
InChI Key JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
IUPAC Name copper(2+) pentahydrate sulfate
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Materiale o nome chimico Cupric Sulfate Pentahydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Peso formulazione 249.68
Percent Purity ≥99%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.