Learn More
Cupric Sulfate Pentahydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Codice prodotto. 31750361
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
125g
2.50L
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31750361 2.5 kg 2.50L
31750135 125 g 125g
31750212 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 31750361 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore RDCC09002.5A5
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Chemical Identifiers
CAS 7758-99-8
Formula molecolare CuH10O9S
Molecular Weight (g/mol) 249.68
Numero MDL MFCD00149681
InChI Key JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name copper(2+) pentahydrate sulfate
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Cupric Sulfate Pentahydrate
CAS max % 102
Forma fisica Fine Crystals or Crystalline Powder
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Natural Poly Bottle
Percent Purity 98 to 102%
Grado ACS