Learn More
R&D Systems™ Curcumin
Codice prodotto. 18187963 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18187963 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18187963 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP2262435G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.96€
    370.65€ / 5g
    Risparmia 79.31€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. For use in research applications.
  • Linear Formula: [HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
  • Molecular Weight: 368.38
  • Beilstein Registry Number: 2306965
  • Colour Index Number: 75300
  • EC Number:207-280-5
  • MDL number: MFCD00008365
  • PubChem ID: 24892408
Reconstitution: Reconstitute with DMSO to bring curcumin to a final concentration of 11 mg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 458-37-7
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Linea di prodotti Novus
Quantità 5 g
Specie Human
Bersaglio Curcumin