Learn More
Thermo Scientific Chemicals Curcumin (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin), 98+%
Catalog Number p-4510042
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
458-37-7
C21H20O6
368.39
MFCD00008365
ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i
969516
CHEBI:3962
COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O
458-37-7
C21H20O6
368.39
MFCD00008365
ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i
969516
CHEBI:3962
COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Curcumin (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Punto di fusione 183.0°C
Colore Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare [HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
Indice di rifrazione 1.4155 to 1.4175
Quantità 10 g
Beilstein 08,IV,3697
Indice di Merck 15,2663
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in diethyl ether,soluble in alcohol,glacial acetic acid,acetone
IUPAC Name (1E,6E)-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
Peso formulazione 368.38
Percent Purity 98+%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Curcumin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.