missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Curcumin, Lipooxygenase Inhibitor, Solid, 250 mg
Descrizione
- Molecular Weight: 368.4 Da
- Biological Activity: Potent antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anticancer agent; acts as a lipooxygenase and cyclooxygenase inhibitor (IC50 values are 8 and 52 μM, respectively)
- Properties: High purity flavonoid derivative; shows diverse actions including free radical scavenging, cardio and neuroprotective effects
- Permeability: Blood brain barrier permeable
- Activity: Active in vitro and in vivo
- Form: Solid
- Constituents: 100% Curcumin
Specifica
Specifica
| Product Type | Antioxidant |
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| Formato | Vial |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Target Molecule | Lipooxygenase, Cyclooxygenase |
| Quantità | 250 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Lipooxygenase inhibition, Cyclooxygenase inhibition, Antioxidant research, Anti-inflammatory research, Analgesic research, Anticancer research, Cardio-protection, Neuroprotection |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?