missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Molecular Weight: 368.4 Da
- Biological Activity: Potent antioxidant, anti-inflammatory, analgesic and anticancer agent. Lipooxygenase and cyclooxygenase inhibitor (IC50 values are 8 and 52 μM, respectively).
- Properties: Shows diverse range of actions including free radical scavenging activity, cardio and neuroprotective effects. Blood brain barrier permeable. Active in vitro and in vivo.
- Composition: 100% Curcumin
- Form: Solid
- CAS Number: 458-37-7
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Product Type | Antioxidant |
| Tampone | 100% Curcumin |
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Target Molecule | Lipooxygenase, Cyclooxygenase |
| Formulazione | 100% Curcumin |
| Quantità | 50 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Antioxidant, Anti-inflammatory, Analgesic, Anticancer, Lipooxygenase-Cyclooxygenase inhibitor |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?