Learn More
Curcumin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472336
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472336 500 mg 500mg
16418956 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16472336 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0005
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Curcumin (Diferuloylmethane), a natural phenolic compound, is a p300/CREB-binding protein-specific inhibitor of acetyltransferase, represses the acetylation of histone/nonhistone proteins and histone acetyltransferase-dependent chromatin transcription.
Curcumin shows inhibitory effects on NF-κB and MAPKs, and has diverse pharmacologic effects including anti-inflammatory, antioxidant, antiproliferative and antiangiogenic activities. Curcumin induces stabilization of Nrf2 protein through Keap1 cysteine modification.
Specifica
Materiale o nome chimico Curcumin
CAS 458-37-7
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H20O6
Quantità 500 mg
Sinonimo Diferuloylmethane Natural Yellow 3 Turmeric yellow
Informazioni di solubilità DMSO : 120 mg/mL (325.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC(/C=C/C1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(O)C(OC)=C2.[(E)].[(E)]
Molecular Weight (g/mol) 368.38
Peso formulazione 368.38
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only