Learn More
Thermo Scientific Chemicals Curcumin (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin), 96%
Codice prodotto. 10368110 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10368110 50 g Bottiglia in vetro 50g
10286890 10 g Bottiglia in vetro 10g
11994861 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10368110 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 218580500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 458-37-7 | C21H20O6 | 368.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 458-37-7
Formula molecolare C21H20O6
Molecular Weight (g/mol) 368.39
Numero MDL MFCD00008365
InChI Key ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
Sinonimo curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i
PubChem CID 969516
ChEBI CHEBI:3962
SMILES COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Curcumin (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Punto di fusione 183.0°C
Colore Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
Indice di rifrazione 1.4155 to 1.4175
Quantità 50 g
Beilstein 08,IV,3697
Indice di Merck 15,2663
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in diethyl ether,soluble in alcohol,glacial acetic acid,acetone
IUPAC Name (1E,4Z,6E)-5-hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,4,6-trien-3-one
Peso formulazione 368.38
Percent Purity 98+%
Forma fisica Fine Crystalline Powder