Learn More
Curdione, MedChemExpress
Codice prodotto. 16474817
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16474817 50 mg -
16408958 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16474817 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0353
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Curdione, one of the major sesquiterpene compounds from Rhizoma Curcumae, has been shown to exhibit multiple bioactive properties.
Curdione, one of the major sesquiterpene compounds from Rhizoma Curcumae, has been shown to exhibit multiple bioactive properties.
Specifica
Materiale o nome chimico Curdione
CAS 13657-68-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H24O2
Quantità 50 mg
Sinonimo (+)-Curdione
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.10 mM)
SMILES O=C1C[C@@H](C(C)C)C(C/C(C)=C/CC[C@@H]1C)=O
Molecular Weight (g/mol) 236.35
Peso formulazione 236.35
Percent Purity 98.61%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only