Learn More
Usbeck™ Curved Blunt Point Stainless Steel Forceps
Codice prodotto. 10095601
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10095601 115 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10095601 Fornitore Usbeck™ N. del fornitore 3051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.40€
    4.30€ / pezzi 1
    Risparmia 0.10€
    2% Sconto
Spedizione stimata: 19-11-2026
Achieve precision with Stainless Steel Forceps. Usbeck™ Curved Blunt Point Stainless Steel Forceps are ideal for use in the laboratory or surgical setting.
  • Curved blunt point
  • Fine points
  • Stainless Steel
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm