Learn More
Usbeck™ Curved Fine Point Nickel Plated Steel Forceps
Codice prodotto. 10360462
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. unitSize
10360462 Pezzo
10621452 Pezzo
10136961 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10360462 Fornitore Usbeck™ N. del fornitore 3062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.80€
    3.75€ / pezzi 1
    Risparmia 0.05€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Remove specimens with nickel plated steel forceps. Usbeck™ Curved Fine Point Nickel Plated Steel Forceps are ideal for handling specimens in the laboratory or medical setting.
  • Curved
  • Fine points
  • Nickel Plated Steel
Specifica
Materiale Nickel-plated Steel
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm