Learn More
Usbeck™ Curved Fine Point Nickel Plated Steel Forceps
Codice prodotto. 10621452
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
145 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10621452 145 mm Pezzo
10360462 - Pezzo
10136961 - Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10621452 Fornitore Usbeck™ N. del fornitore 3063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.25€
    4.15€ / pezzi 1
    Risparmia 0.10€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Remove specimens with nickel plated steel forceps. Usbeck™ Curved Fine Point Nickel Plated Steel Forceps are ideal for handling specimens in the laboratory or medical setting.
  • Curved
  • Fine points
  • Nickel Plated Steel
Specifica
Materiale Nickel-plated Steel
Lunghezza (sistema metrico) 145 mm