Learn More
Usbeck™ Curved Fine Point Stainless Steel Forceps
Codice prodotto. 10146961
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10146961 105 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10146961 Fornitore Usbeck™ N. del fornitore 3070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.00€
    3.95€ / pezzi 1
    Risparmia 0.05€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Achieve fine precision with Stainless Steel Forceps. Usbeck™ Forceps are ideal for use in a surgical or laboratory setting
  • Curved
  • Fine points
  • Nickel Plated Steel
Specifica
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 105 mm