Learn More
SCAT™ Curved Fittings for HPLC Systems
Codice prodotto. 10795772 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
5 to 11.5 mm
6.4 to 8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
10795772 5 to 11.5 mm Pezzo
10890861 6.4 to 8 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10795772 Supplier SCAT™ Supplier No. 117808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.75€
    12.08€ / pezzi 1
    Risparmia 2.67€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 24-12-2026
Connect your HPLC capillaries safely and tightly to your SCAT™ system. SCAT™ PFA fittings are chemically resistant and fit Safety Caps and Safety Waste Caps. Available for different capillary sizes.
I raccordi SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni: - Raccordo in PFA con ghiera integrata in vari colori e diametri.- Connettori per tubi in vari diametri
Specifications
Tipo Tube Connector
Colore Blu
Diametro (sistema metrico) interno 5 to 11.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Solvent Handling
Da utilizzare con Connettore per tubi
Materiale PP