Learn More
Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Wide Mouth Packer Bottles
Codice prodotto. 11724289 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 mL
125 ml
250 mL
500 ml
950 ml
1000 mL
Lunghezza (sistema metrico):
74mm
101mm
121mm
Quantità:
12/PK.
24/PK.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
11724289 250 mL 101mm 24/PK. pezzi 24
11734299 30 ml - 24/PK. pezzi 24
11704289 60 mL 101mm 24/PK. pezzi 24
11744299 125 ml 101mm 12/PK. pezzi 12
11714289 125 ml 101mm 24/PK. pezzi 24
11764299 500 ml 121mm 12/PK. pezzi 12
11734289 500 ml 74mm 12/PK. pezzi 12
13161794 1000 mL 121mm 12/PK. pezzi 12
12558716 950 ml 121mm 12/PK. pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11724289
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.00€
    359.90€ / pezzi 24
    Risparmia 227.10€
    38% Sconto
Spedizione stimata: 21-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal storage for light sensitive dry powders. Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Wide Mouth Packer Bottles are manufactured using amber soda glass.
  • Wide mouth allows for easy accessibility
  • Pre-cleaned for visible particulates using deionised water
  • With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Procedura di pulizia USP purified Water
Colore Amber
Materiale Glass
Lunghezza (sistema metrico) 101mm
Quantità 24/PK.
Colore chiusura Bianco
Materiale rivestimento interno PTFE
Closure Included
Bocca Larga
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene
Materiale chiusura PTFE
Dimensione chiusura 45-400 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Wide Mouth Bottle