Learn More
Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Wide Mouth Packer Bottles
Codice prodotto. 11734299 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 mL
125 ml
250 mL
500 ml
950 ml
1000 mL
Quantità:
12/PK.
24/PK.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Lunghezza (sistema metrico):
74mm
101mm
121mm
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione Lunghezza (sistema metrico)
11734299 30 ml 24/PK. pezzi 24 -
11704289 60 mL 24/PK. pezzi 24 101mm
11744299 125 ml 12/PK. pezzi 12 101mm
11714289 125 ml 24/PK. pezzi 24 101mm
11724289 250 mL 24/PK. pezzi 24 101mm
11764299 500 ml 12/PK. pezzi 12 121mm
11734289 500 ml 12/PK. pezzi 12 74mm
13161794 1000 mL 12/PK. pezzi 12 121mm
12558716 950 ml 12/PK. pezzi 12 121mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11734299
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideal storage for light sensitive dry powders. Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Wide Mouth Packer Bottles are manufactured using amber soda glass.
  • Wide mouth allows for easy accessibility
  • Pre-cleaned for visible particulates using deionized water
  • With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Procedura di pulizia Linee guida dell'EPA
Colore Ambra
Materiale Vetro
Quantità 24/PK.
Colore chiusura Bianco
Materiale rivestimento interno PTFE
Closure Included Sì
Bocca Larga
Rivestimento interno chiusura Polietilene
Materiale chiusura PTFE
Dimensione chiusura 28-400 mm
Tipo di chiusura A vite
Capacità (sistema imperiale) 1.01 oz.
Certificazione/Conformità EPA
Product Type Bottiglia a imboccatura larga