Learn More
Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Wide Mouth Packer Bottles
Product Code. 12558716 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 mL
125 ml
250 mL
500 ml
950 ml
1000 mL
Lunghezza (sistema metrico):
74mm
101mm
121mm
Quantità:
12/PK.
24/PK.
Unit Size:
pezzi 12
pezzi 24
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Quantità Unit Size
12558716 950 ml 121mm 12/PK. pezzi 12
11734299 30 ml - 24/PK. pezzi 24
11704289 60 mL 101mm 24/PK. pezzi 24
11744299 125 ml 101mm 12/PK. pezzi 12
11714289 125 ml 101mm 24/PK. pezzi 24
11724289 250 mL 101mm 24/PK. pezzi 24
11764299 500 ml 121mm 12/PK. pezzi 12
11734289 500 ml 74mm 12/PK. pezzi 12
13161794 1000 mL 121mm 12/PK. pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 12558716
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
View all promotions
Spedizione stimata: 23-12-2026
Add to basket
Add to basket
Ideal storage for light sensitive dry powders. Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Wide Mouth Packer Bottles are manufactured using amber soda glass.
  • Wide mouth allows for easy accessibility
  • Pre-cleaned for visible particulates using deionised water
  • With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Specifications
Capacità (sistema metrico) 950 ml
Procedura di pulizia Linee guida dell'EPA
Colore Ambra
Materiale Vetro
Lunghezza (sistema metrico) 121mm
Quantità 12/PK.
Colore chiusura Bianco
Materiale rivestimento interno PTFE
Closure Included Sì
Bocca Larga
Rivestimento interno chiusura Polietilene
Materiale chiusura PTFE
Dimensione chiusura 53-400 mm
Tipo di chiusura A vite
Capacità (sistema imperiale) 32.12 oz.
Certificazione/Conformità EPA
Product Type Bottiglia a imboccatura larga