Learn More
Epredia™ Cut Microscope Slide
Codice prodotto. 17224884
Cambia vista
Click to view available options
Thickness: 1 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
17224884 Thickness: 1 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17224884 Fornitore Epredia™ N. del fornitore AA00000102E01MNZ20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.55€
    2.28€ / pezzi 50
    Risparmia 0.27€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Premium slides manufactured through a unique proprietary cleaning process intended to provide consistent results and ease interpretation. This process allows these slides to be used in routine histology and microbiology applications.
  • Realizzati in vetro soda-calcico ultra bianco
  • Ridotto contenuto di ferro per bassa autofluorescenza
  • Riflessi verdi ridotti al minimo
  • Trasparenza ottimale garantita
  • Igienici, piani e pronti all'uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Soda Lime Glass
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Certificazione/Conformità ISO8037/I
Rivestimento Senza rivestimento
Superficie di scrittura No
Dimensioni (L x P) 76 x 26 mm