Learn More
Fisherbrand™ Spare Cutting Wheel
Codice prodotto. 13055983 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Glass tubing cutter
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
13055983 Glass tubing cutter pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13055983
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Aids in cutting glass tubes.
  • Manufactured in nickel plated zinc alloy
  • Accepts tubing up to 30mm in diameter
  • Replacement wheel is 10mm in diameter
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Glass tubing cutter
Diameter (Metric) Inside 10 mm
N. per confezione 5 Pk.
Product Type Cutting Wheel Spare