Learn More
Hanna Instruments™ Cuvette Cleaning Solution
Codice prodotto. 10608251
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
230 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10608251 230 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10608251 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI9370350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.14€
    54.71€ / pezzi 1
    Risparmia 43.43€
    44% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
Colore Clear to Pink
Composizione Ethyl Alcohol
Concentrazione >15 to <35%
Da utilizzare con (apparecchiatura) Photometers and Turbidity Meters
Tipo di soluzione di riempimento Buffer
Odore Alcohol-like
Densità ottica 0.94 g/cm3
Imballaggio Bottle
Intervallo di pH 7
Quantità 230 mL
Solubilità Water Soluble
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cuvette Cleaning Solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare polvere per estinguere.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol