Descrizione
- For use on the Cobas Mira, Mira S and Mira Plus analyzers
- 12-place cuvette segments
- Individually wrapped
- Polymethylmethacrylate (PMMA)
- Natural color
- Case of 300
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cobas Mira, Mira S, and Mira Plus Analyzers |
| Colore | Natural |
| Quantità | 300/Cs. |
| Materiale | PMMA |