Learn More
CV-6209, TRC
Codice prodotto. 30351660
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30351660 1 mg 1mg
30358585 10 mg -
30360193 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30351660 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC8560001MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100488-87-7
Formula molecolare C34 H60 N3 O6 . Cl
Molecular Weight (g/mol) 642.31
Sinonimo CV 6209
IUPAC Name [2-methoxy-3-(octadecylcarbamoyloxy)propyl] N-acetyl-N-[(1-ethylpyridin-1-ium-2-yl)methyl]carbamate;chloride
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)OCC(COC(=O)N(Cc1cccc[n+]1CC)C(=O)C)OC
Specifica
Materiale o nome chimico CV-6209
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C34H59N3O6.ClH/c1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-25-35-33(39)42-28-32(41-4)29-43-34(40)37(30(3)38)27-31-24-21-23-26-36(31)6-2;/h21,23-24,26,32H,5-20,22,25,27-29H2,1-4H3;1H
Peso formulazione 641.4171