Learn More
WLD Tec™ Safety Adapter for CV360 Gas Cartridge
Codice prodotto. 10171473
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
CV360 Gas Cartridge
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10171473 CV360 Gas Cartridge Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10171473 Fornitore WLD Tec™ N. del fornitore 8.000.700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.55€
    115.00€ / pezzi 1
    Risparmia 28.55€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable and safe gas cartridge adapter for Gasprofi 1 SCS laboratory gas burners. WLD Tec™ Safety Adapter for CV360 Gas Cartridge includes and integrated pressure regulator.
  • Safety adapter
  • Includes integrated pressure regulator
  • Accepts gas cartridges, CV 360
Specifica
Product Type Gas Adapter
Da utilizzare con (apparecchiatura) CV360 Gas Cartridge
Include 50 mbar Integrated Pressure Regulator