Learn More
Thermo Scientific™ CW3 Cell Washer
Codice prodotto. 15416131 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
12-place Rotor with Distributer
24-place Rotor with Distributer
Rotor Not Included
Capacità:
12 Tubes
24 Tubes
Requisiti elettrici:
220/230 V 50/60 Hz
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Capacità Requisiti elettrici unitSize
15416131 Rotor Not Included 24 Tubes 220/230 V 50/60 Hz 1 unità
15965741 24-place Rotor with Distributer 24 Tubes 220/230 V 50/60 Hz Pezzo
15827922 12-place Rotor with Distributer 12 Tubes 220/230 V 50/60 Hz Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15416131 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75007405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16940.00€
    16200.00€ / 1 unità
    Risparmia 740.00€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Thorough, reproducible blood cell washing, up to 24 tubes per run with either fully automatic or manual modes.
The Thermo Scientific™ CW3 Cell Washer has been discontinued.
Efficient Performance
  • Finish washing 24 samples in as little as 3 minutes
  • Achieve optimal corpuscle dryness by setting desired decanting speed
  • Improve corpuscle washing with optional overflow method during centrifugation step
User-Friendly Design
  • Save time with pre-set programs in automatic mode
  • Four stage display: Wash, Centrifuge, Decant, Agitate
  • Manual mode available to wash the cells step-by-step, allowing closed monitoring of washing process
  • Tube racks with red and blue number labeling for easy sample balancing
Safe Operation
  • Automatic alerts for low or disrupted saline level and for a completed run
  • View port on top of unit is available for speed calibration
  • Reduces risk of cross-contamination with the saline distributor mounted directly on top of the rotor
  • Stainless steel rotor body enhances system durability
  • Low-maintenance design with easy-to-change pump tubing
  • Cleaning convenience with easy-to-remove catch basin, rotor and rotating bowl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione CW3 Cell Washer
Capacità 24 Tubes
RCF max 1,180 x g (Centrifuge); 190 x g (Wash)
Velocità max 3,000 rpm (Centrifuge), 1,200 rpm (Wash), 350 to 500 rpm (Decant)
Certificazione/Conformità CE, CSA, FDA class 2, IVD compliant
Requisiti elettrici 220/230 V 50/60 Hz
Livello di rumorosità <53 db(A)
Standard IEC 61010-1 , IEC 61010-2-020, EN ISO 13485 (refer to manual for more details)
Warranty 2 Years
Altre funzioni 4-stage display: Wash, Centrifuge, Decant, Agitate; End of run notification: 5 selectable melodies, electronic beeps or no sound; Safety devices: Door interlock, dual-overspeed detector, saline level sensor
Dimensioni (A P Diam.) 16.1 x 14.6 x 17.7 in. (41 x 37 x 45 cm)
Net Weight 61.6 lb. (28.0 kg)
Product Line Thermo Scientific
Include Rotor Not Included
Frequency 50/60 Hz
Tensione 220/230 V
Run Time Automatic: 1 to 99 sec. (1 sec. increments); Manual: 1 to 999 sec. (1 sec. increments); 1 to 9 cycle settings
Temperature Range (Metric) Ambient temperature +2°C to +35°C
Product Type Cell Washer