Learn More
CX-5461, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488337
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488337 5 mg 5mg
16425648 10 mg 10mg
16411817 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16488337 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13323
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress CX-5461 is a potent and oral rRNA synthesis inhibitor. It inhibits RNA polymerase I-driven transcription of rRNA with IC50s of 142, 113, and 54 nM in HCT-116, A375, and MIA PaCa-2 cells, respectively.
CX-5461 is a potent and oral rRNA synthesis inhibitor. It inhibits RNA polymerase I-driven transcription of rRNA with IC50s of 142, 113, and 54 nM in HCT-116, A375, and MIA PaCa-2 cells, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico CX-5461
CAS 1138549-36-6
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H27N7O2S
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 2 mg/mL (3.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC=C(CNC(C2=C3N(C4=NC(N5CCN(CCC5)C)=CC=C4C2=O)C6=C(S3)C=CC=C6)=O)N=C1
Molecular Weight (g/mol) 513.61
Peso formulazione 513.61
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only