Learn More
CX3CR1 Rat anti-Human , BB515, Clone: 2A9-1, BD Biosciences™
Rat Monoclonal Antibody
321.00€ - 765.00€
Specifica
Antigene | CX3CR1 |
---|---|
Clone | 2A9-1 |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Brilliant Blue 515 (BB515) |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17237494
|
BD Biosciences
565902 |
25 Tests |
321.00€
25 tests |
Spedizione stimata: 15-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17247494
|
BD Biosciences
565903 |
100 Tests |
765.00€
100 tests |
Spedizione stimata: 15-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
CX3CR1 Monoclonal antibody specifically detects CX3CR1 in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpecifica
CX3CR1 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 515 (BB515) | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Human CX3CR1 Recombinant Protein | |
Primary |
2A9-1 | |
Monoclonal | |
Rat | |
Human | |
CCRL1; CMKBRL1; CMKDR1; GPR13; GPRV28; V28; Fractalkine Receptor | |
IgG2b κ | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ BB515 under optimum conditions and unconjugated antibody was removed. |