Learn More
CY-09, MedChemExpress
Codice prodotto. 16476607
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16476607 5 mg 5mg
16471029 1 mg 1mg
16470247 50 mg 50mg
16444926 100 mg -
16423888 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16476607 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY103666
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress CY-09 is a selective and direct NLRP3 inhibitor. CY-09 directly binds to the ATP-binding motif of NLRP3 NACHT domain and inhibits NLRP3 ATPase activity, resulting in the suppression of NLRP3 inflammasome assembly and activation.
CY-09 is a selective and direct NLRP3 inhibitor. CY-09 directly binds to the ATP-binding motif of NLRP3 NACHT domain and inhibits NLRP3 ATPase activity, resulting in the suppression of NLRP3 inflammasome assembly and activation.
Specifica
Materiale o nome chimico CY-09
Forma fisica Solid
CAS 1073612-91-5
Colore Yellow
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H12F3NO3S2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 150 mg/mL (354.25 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC(C1=CC=C(/C=C2SC(N(CC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C\2=O)=S)C=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 423.43
Peso formulazione 423.43
Percent Purity 98.01%
Grado Research
Research purposes only