missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress CY7

Codice prodotto. 16421188
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16421188 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16421188 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYD0825

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Cy7 (Sulfo-Cyanine7) is a fluorescence labeling agent (Ex=750 nm, Em=773 nm). Cyanine dyes are used to label proteins, antibodies, peptides, and oligonucleotides.

Specifica

Quantità 5 mg
Product Type Dye Reagents
Peso molecolare 682.85 g/mol
Solubilità DMSO : ≥ 33 mg/mL (48.33 mM)
Content And Storage 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Shipping Condition Room temperature
Bersaglio HBV
CAS 943298-08-6
Sinonimo Sulfo-Cyanine7
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.