Learn More
Cyadox, TRC
Codice prodotto. 30135471
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135471 100 mg 100mg
17964135 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135471 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC951400100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65884-46-0
Formula molecolare C12 H9 N5 O3
Molecular Weight (g/mol) 271.23
Sinonimo Ciadox, Cyanoacetic Acid [(1,4-Dioxido-2-quinoxalinyl)methylene]hydrazide, Cyanoacetic Acid (2-Quinoxalinylmethylene)hydrazide, N,N'-Dioxide, 2-Cyanoacetic Acid 2-[(1,4-Dioxido-2-quinoxalinyl)methylene]hydrazide
IUPAC Name 2-cyano-N-[(E)-(1,4-dioxidoquinoxaline-1,4-diium-2-yl)methylideneamino]acetamide
SMILES [O-][n+]1cc(\C=N\NC(=O)CC#N)[n+]([O-])c2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico Cyadox
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H9N5O3/c13-6-5-12(18)15-14-7-9-8-16(19)10-3-1-2-4-11(10)17(9)20/h1-4,7-8H,5H2,(H,15,18)/b14-7+
Peso formulazione 271.0705
Percent Purity >95%