Learn More
Cyamemazine, TRC
Codice prodotto. 17962525
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17962525 10 mg 10mg
17954425 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17962525 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC95150010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3546-03-0
Formula molecolare C19 H21 N3 S
Molecular Weight (g/mol) 323.46
Sinonimo 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-10H-phenothiazine-2-carbonitrile (ACI), Phenothiazine-2-carbonitrile, 10-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]- (6CI, 7CI, 8CI), 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]phenothiazine-2-carbonitrile, 2-Cyano-10-(3-dimethylamino-2-methylpropyl)phenothiazine, 7204 R. E., 7204 RP, Ciamatil, Cianatil, Cyamemazin, Cyamemazine, Cyamepromazine, Cyamepromezine, F. I. 6229, Kyamepromazine, R.P. 7204, Tercian, TH 2602
IUPAC Name 10-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]phenothiazine-2-carbonitrile
SMILES CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Cyamemazine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H21N3S/c1-14(12-21(2)3)13-22-16-6-4-5-7-18(16)23-19-9-8-15(11-20)10-17(19)22/h4-10,14H,12-13H2,1-3H3
Peso formulazione 323.1456
Percent Purity >95%