Learn More
Mettler Toledo™ Cyanide Half Cell Electrode
Codice prodotto. 11977701
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Solid State Membrane
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11977701 Solid State Membrane Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11977701 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51107681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.00€
    1205.40€ / pezzi 1
    Risparmia 214.60€
    15% Sconto
In stock
Specifica
Materiale Solid State Membrane
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 80°C
Intervallo di pH 4 to 13